Key Documents
ENAH5802E897
Enamine
4,6-difluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.13
Numéro MDL:
Iupac Name
4,6-difluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H4F2O3/c10-4-1-6(11)5-3-8(9(12)13)14-7(5)2-4/h1-3H,(H,12,13)
Clé InChI
UGRDLLRKZBMMDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427561
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427561