Key Documents
ENAH5802E82A
Enamine
1-(2-cyclopropylethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-cyclopropylethyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c12-8(13)7-5-11(10-9-7)4-3-6-1-2-6/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
Clé InChI
XNTSXODPBOEASX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6380316
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6380316