Key Documents
ENAH5802E559
Enamine
tert-butyl 3-(3-aminopropyl)azetidine-1-carboxylate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.77
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-aminopropyl)azetidine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-9(8-13)5-4-6-12;/h9H,4-8,12H2,1-3H3;1H
Clé InChI
WBANZEWNVMRTRY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430268
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430268