Key Documents
ENAH5802E557
Enamine
tert-butyl 4-amino-2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.31
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-2,2-dimethylpyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-8(12)6-11(13,4)5/h8H,6-7,12H2,1-5H3
Clé InChI
KYSBFBMMBVRQTB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494931
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494931