ENAH5802E450
Enamine
methyl 4-iodo-2-nitrobenzoate
Réf. du fournisseur: EN300-3419373-100MG
24,70 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-3419373-100MG
24,70 €
Iupac Name
methyl 4-iodo-2-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6INO4/c1-14-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
Clé InChI
BOKIFDFIGLFMFY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3419373