Principaux documents
ENAH5802E3DB
Enamine
ethyl 3-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.1
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O2/c1-2-15-10(14)9-8(11)7-5-3-4-6-13(7)12-9/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
ZJLVYRRKWYTUGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3286279
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3286279