Principaux documents
ENAH5802E388
Enamine
1-(4-bromophenyl)pyrrolidine-2,4-dione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-3250787-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.08
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-3250787-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4-bromophenyl)-2,4-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C10H8BrNO2/c11-7-1-3-8(4-2-7)12-6-9(13)5-10(12)14/h1-6,13-14H
Clé InChI
MGCKHEZXNCNAQB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3250787
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3250787