Principaux documents
ENAH5802E337
Enamine
2-(7-bromo-1H-indol-3-yl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.58
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(7-bromo-1H-indol-3-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11BrN2.ClH/c11-9-3-1-2-8-7(4-5-12)6-13-10(8)9;/h1-3,6,13H,4-5,12H2;1H
Clé InChI
FNGKXNLFBJRRGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7374796
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7374796