Principaux documents
ENAH5802E326
Enamine
2-fluoro-3-iodoaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.48
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-3-iodoaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H5FIN.ClH/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9;/h1-3H,9H2;1H
Clé InChI
SYMGBVJUPOMQLE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432859
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432859