Principaux documents
ENAH5802E2A6
Enamine
4-bromo-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indene
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
5 G
3 324,90 €
10 G
4 909,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-7444711-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
5 G
3 324,90 €
10 G
4 909,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.06
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7444711-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indene
Inchi Code
1S/C9H8BrF/c10-9-7-3-1-2-6(7)4-5-8(9)11/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
NLSQOJAQZBAIBT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444711
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444711