Principaux documents
ENAH5802E069
Enamine
5-amino-2-(2-oxopiperidin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-7439200-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
10 G
3 950,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7439200-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-2-(2-oxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C13H13N3O3/c14-7-3-4-8-9(6-7)13(19)16(12(8)18)10-2-1-5-15-11(10)17/h3-4,6,10H,1-2,5,14H2,(H,15,17)
Clé InChI
XQCBTIIVRYODOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439200
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439200