Principaux documents
ENAH5802DFB9
Enamine
tert-butyl 2-bromo-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.21
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-bromo-3-oxo-9-azabicyclo[3.3.1]nonane-9-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20BrNO3/c1-13(2,3)18-12(17)15-8-5-4-6-9(15)11(14)10(16)7-8/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
WVPWFWLOIKDMAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434229
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434229