Principaux documents
ENAH5802DD73
Enamine
tert-butyl 7-formyl-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.29
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO3/c1-11(2,3)16-10(15)13-7-4-9(8-14)12(13)5-6-12/h8-9H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
RBSXPYZULLWVFN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7080620
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7080620