Principaux documents
ENAH5802DC98
Enamine
[5-bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridin-3-yl]methanol
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
10 G
4 864,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-6458201-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1 131,00 €
2.5 G
2 216,50 €
5 G
3 279,90 €
10 G
4 864,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.05
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6458201-100MG
391,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[5-bromo-2-(2,2,2-trifluoroethoxy)-3-pyridinyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H7BrF3NO2/c9-6-1-5(3-14)7(13-2-6)15-4-8(10,11)12/h1-2,14H,3-4H2
Clé InChI
LSNDOOKEVVSXHH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6458201
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6458201