Principaux documents
ENAH5802DB4E
Enamine
[1-(cyclopropylmethyl)piperidin-4-yl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.27
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(cyclopropylmethyl)-4-piperidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H19NO/c12-8-10-3-5-11(6-4-10)7-9-1-2-9/h9-10,12H,1-8H2
Clé InChI
RUCXXVCPTHJZLK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1258146
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1258146