Principaux documents
ENAH5802DA7C
Enamine
4-amino-3-methoxybutan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.16
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-3-methoxybutan-1-ol
Inchi Code
1S/C5H13NO2/c1-8-5(4-6)2-3-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
Clé InChI
LHIBRNSDFBVNGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6288594
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6288594