Principaux documents
ENAH5802DA0F
Enamine
6-phenylhex-5-ynoic acid
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
5 G
1 894,10 €
10 G
2 809,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-7434781-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
187,20 €
250 MG
267,80 €
500 MG
503,10 €
1 G
653,90 €
2.5 G
1 279,20 €
5 G
1 894,10 €
10 G
2 809,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7434781-100MG
187,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-phenyl-5-hexynoic acid
Inchi Code
1S/C12H12O2/c13-12(14)10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h1,3-4,7-8H,2,6,10H2,(H,13,14)
Clé InChI
FUHLKHRPVQPCIW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434781
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7434781