Principaux documents
ENAH5802D9E3
Enamine
methyl 4-formyl-1,2-thiazole-5-carboxylate
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1 341,10 €
1 G
1 707,70 €
2.5 G
3 302,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-7438839-50MG
433,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
433,70 €
100 MG
622,20 €
250 MG
869,20 €
500 MG
1 341,10 €
1 G
1 707,70 €
2.5 G
3 302,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7438839-50MG
433,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-formylisothiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5NO3S/c1-10-6(9)5-4(3-8)2-7-11-5/h2-3H,1H3
Clé InChI
WRXZAPXMYVNGIC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438839
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438839