Principaux documents
ENAH38A2DB3C
Enamine
2-cyclohexyl-1-(methylamino)propan-2-ol hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.74
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclohexyl-1-(methylamino)propan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21NO.ClH/c1-10(12,8-11-2)9-6-4-3-5-7-9;/h9,11-12H,3-8H2,1-2H3;1H
Clé InChI
XIXYCESMPHJOEG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354821
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354821