Principaux documents
ENAH38A2D99C
Enamine
tert-butyl N-(2-bromo-2,2-difluoroethyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.08
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-bromo-2,2-difluoroethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C7H12BrF2NO2/c1-6(2,3)13-5(12)11-4-7(8,9)10/h4H2,1-3H3,(H,11,12)
Clé InChI
MCEBUBZJXLIARS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6962725
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6962725