Principaux documents
ENAH38A2D8F7
Enamine
4-amino-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid; trifluoroacetic acid
100 MG
1 170,00 €
250 MG
1 669,20 €
500 MG
2 631,20 €
1 G
3 372,20 €
2.5 G
6 611,80 €
5 G
9 782,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-6764720-100MG
1 170,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
1 170,00 €
250 MG
1 669,20 €
500 MG
2 631,20 €
1 G
3 372,20 €
2.5 G
6 611,80 €
5 G
9 782,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6764720-100MG
1 170,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2,2-trifluoroacetic acid--4-amino-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-1-carboxylic acid (1/1)
Inchi Code
1S/C6H9NO3.C2HF3O2/c7-5-1-6(2-5,4(8)9)10-3-5;3-2(4,5)1(6)7/h1-3,7H2,(H,8,9);(H,6,7)
Clé InChI
MVXKLMISGZRHML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764720
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764720