Principaux documents
ENAH38A2D86E
Enamine
1-[(2-hydroxybutyl)(methyl)amino]butan-2-ol
100 MG
361,40 €
250 MG
517,40 €
500 MG
812,50 €
1 G
1 042,60 €
2.5 G
2 043,60 €
5 G
3 023,80 €
10 G
4 485,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-6763473-100MG
361,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
361,40 €
250 MG
517,40 €
500 MG
812,50 €
1 G
1 042,60 €
2.5 G
2 043,60 €
5 G
3 023,80 €
10 G
4 485,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.27
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6763473-100MG
361,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1,1'-(methylazanediyl)bis(butan-2-ol)
Inchi Code
1S/C9H21NO2/c1-4-8(11)6-10(3)7-9(12)5-2/h8-9,11-12H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
GXMPGTXMVQAVAL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763473
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6763473