Principaux documents
ENAH38A2CFB3
Enamine
{6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-7-yl}methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Numéro MDL:
Iupac Name
(6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H16O/c13-9-10-5-7-11-3-1-2-4-12(11)8-6-10/h1-4,10,13H,5-9H2
Clé InChI
LASAPKPPTONGIY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762289
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762289