ENAH38A2CF74
Enamine
[2-(methylamino)spiro[3.3]heptan-2-yl]methanol hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-6760032-50MG
354,90 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-6760032-50MG
354,90 €
Iupac Name
(2-(methylamino)spiro[3.3]heptan-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c1-10-9(7-11)5-8(6-9)3-2-4-8;/h10-11H,2-7H2,1H3;1H
Clé InChI
PTGDWAAEQGVUST-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6760032