Principaux documents
ENAH38A2CE2E
Enamine
N-(piperidin-4-yl)quinolin-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.31
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-piperidinyl)-5-quinolinamine
Inchi Code
1S/C14H17N3/c1-4-13-12(3-2-8-16-13)14(5-1)17-11-6-9-15-10-7-11/h1-5,8,11,15,17H,6-7,9-10H2
Clé InChI
IOXKHPMEVPDLGE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748965
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748965