Principaux documents
ENAH38A2CE00
Enamine
1-methyl-1H,4H,6H,7H-pyrano[4,3-c]pyrazole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.18
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-1,4,6,7-tetrahydropyrano[4,3-c]pyrazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-10-8-2-3-12-5-6(8)7(4-11)9-10/h4H,2-3,5H2,1H3
Clé InChI
GWVHHQILFXLMIK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504594
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6504594