Principaux documents
ENAH38A2CD8B
Enamine
3-methanesulfonyl-5,6-dimethyl-1,2,4-triazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.22
Numéro MDL:
Pf
64-66
Iupac Name
5,6-dimethyl-3-(methylsulfonyl)-1,2,4-triazine
Inchi Code
1S/C6H9N3O2S/c1-4-5(2)8-9-6(7-4)12(3,10)11/h1-3H3
Clé InChI
GURLJUOETMUFML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745394
Melting Point
64-66
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745394