Principaux documents
ENAH38A2CD71
Enamine
(5-bromo-3-methyl-1-benzofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.56
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-bromo-3-methylbenzofuran-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10BrNO.ClH/c1-6-8-4-7(11)2-3-9(8)13-10(6)5-12;/h2-4H,5,12H2,1H3;1H
Clé InChI
APPNVWCVIHMRCS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743551
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743551