Principaux documents
ENAH38A2CD66
Enamine
5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-c]imidazole-3-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.21
Numéro MDL:
Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-c]imidazole-3-thiol
Inchi Code
1S/C6H8N2S/c9-6-7-4-5-2-1-3-8(5)6/h4H,1-3H2,(H,7,9)
Clé InChI
RLDVQRNRFFYPOB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743191
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6743191