Key Documents
ENAH38A2CD2C
Enamine
tert-butyl N-(2-formyl-6-methoxypyridin-3-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (2-formyl-6-methoxypyridin-3-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C12H16N2O4/c1-12(2,3)18-11(16)14-8-5-6-10(17-4)13-9(8)7-15/h5-7H,1-4H3,(H,14,16)
Clé InChI
IOKQFMQIRHZYKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739210
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6739210