Principaux documents
ENAH38A2CCF0
Enamine
6-bromo-2-chloro-3-(propan-2-yl)quinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.58
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-2-chloro-3-isopropylquinoline
Inchi Code
1S/C12H11BrClN/c1-7(2)10-6-8-5-9(13)3-4-11(8)15-12(10)14/h3-7H,1-2H3
Clé InChI
RCLDHGIJEJKOSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736360
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736360