Principaux documents
ENAH38A2CCB9
Enamine
(3-bromo-6-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.94
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-bromo-6-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2.ClH/c7-4-1-2-6(8)10-5(4)3-9;/h1-2H,3,9H2;1H
Clé InChI
IDXDUOVJAMERHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762324
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762324