Principaux documents
ENAH38A2CCA0
Enamine
1-[(2-fluorophenyl)methyl]cyclohexan-1-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.75
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-fluorobenzyl)cyclohexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18FN.ClH/c14-12-7-3-2-6-11(12)10-13(15)8-4-1-5-9-13;/h2-3,6-7H,1,4-5,8-10,15H2;1H
Clé InChI
IKYKGEHLKXFZAE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759679
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6759679