Principaux documents
ENAH38A2CC54
Enamine
2-(5,5-difluoroazepan-4-yl)acetonitrile hydrochloride
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1 078,50 €
1 G
1 371,00 €
2.5 G
2 645,00 €
5 G
3 890,40 €
10 G
5 748,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-6748882-50MG
354,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
354,40 €
100 MG
505,20 €
250 MG
701,50 €
500 MG
1 078,50 €
1 G
1 371,00 €
2.5 G
2 645,00 €
5 G
3 890,40 €
10 G
5 748,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6748882-50MG
354,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(5,5-difluoroazepan-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12F2N2.ClH/c9-8(10)3-6-12-5-2-7(8)1-4-11;/h7,12H,1-3,5-6H2;1H
Clé InChI
IVBPMOKJQKLHAD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748882
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6748882