Key Documents
ENAH38A2BEE5
Enamine
2-[(2-methylcyclopropyl)amino]ethan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(2-methylcyclopropyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-5-4-6(5)7-2-3-8/h5-8H,2-4H2,1H3
Clé InChI
IPWIMSJZYCZTMY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4201690
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4201690