Principaux documents
ENAH38A2BC29
Enamine
(2-methyloxiran-2-yl)methanol
100 MG
29,90 €
250 MG
42,90 €
500 MG
67,60 €
1 G
87,10 €
2.5 G
197,60 €
5 G
380,90 €
10 G
748,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-214874-100MG
29,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
29,90 €
250 MG
42,90 €
500 MG
67,60 €
1 G
87,10 €
2.5 G
197,60 €
5 G
380,90 €
10 G
748,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-214874-100MG
29,90 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
[(2S)-2-methyl-2-oxiranyl]methanol
Inchi Code
1S/C4H8O2/c1-4(2-5)3-6-4/h5H,2-3H2,1H3
Clé InChI
AAVHHYWBSVSPPN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-214874
Flash Point
62