Principaux documents
ENAH38A2B955
Enamine
6-methoxy-4-methylpyridine-3-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.66
Numéro MDL:
Iupac Name
6-methoxy-4-methylpyridine-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO3S/c1-5-3-7(12-2)9-4-6(5)13(8,10)11/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
RXDMDKILVHLUFI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4008835
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4008835