Principaux documents
ENAH3155244E
Enamine
2-bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1 296,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-6746777-50MG
388,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1 296,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.04
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6746777-50MG
388,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-7-(trifluoromethyl)quinoxaline
Inchi Code
1S/C9H4BrF3N2/c10-8-4-14-6-2-1-5(9(11,12)13)3-7(6)15-8/h1-4H
Clé InChI
XWTFCXDQKKKURH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746777
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746777