Principaux documents
ENAH31552426
Enamine
3-oxabicyclo[3.3.1]non-6-en-9-one
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
2.5 G
2 356,90 €
5 G
3 486,60 €
10 G
5 168,80 €
Réf. du fournisseur: EN300-6746559-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1 202,50 €
2.5 G
2 356,90 €
5 G
3 486,60 €
10 G
5 168,80 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6746559-100MG
416,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-oxabicyclo[3.3.1]non-6-en-9-one
Inchi Code
1S/C8H10O2/c9-8-6-2-1-3-7(8)5-10-4-6/h1-2,6-7H,3-5H2
Clé InChI
IPDWLQDCDAEHML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746559
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6746559