Principaux documents
ENAH31552337
Enamine
4-hydroxypiperidine-1-carboximidamide hydrochloride
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1 142,70 €
5 G
1 688,70 €
10 G
2 505,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-6745784-100MG
162,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1 142,70 €
5 G
1 688,70 €
10 G
2 505,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.65
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6745784-100MG
162,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-hydroxypiperidine-1-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3O.ClH/c7-6(8)9-3-1-5(10)2-4-9;/h5,10H,1-4H2,(H3,7,8);1H
Clé InChI
OZHNUGAJQDNLDL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745784
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745784