Principaux documents
ENAH3155221C
Enamine
2-(1,2-oxazol-5-yl)ethan-1-amine; trifluoroacetic acid
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1 092,80 €
1 G
1 389,20 €
2.5 G
2 678,80 €
5 G
3 941,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-6740351-50MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1 092,80 €
1 G
1 389,20 €
2.5 G
2 678,80 €
5 G
3 941,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.16
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6740351-50MG
357,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(isoxazol-5-yl)ethan-1-amine 2,2,2-trifluoroacetate
Inchi Code
1S/C5H8N2O.C2HF3O2/c6-3-1-5-2-4-7-8-5;3-2(4,5)1(6)7/h2,4H,1,3,6H2;(H,6,7)
Clé InChI
YBEFTSKXSDLHFZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
OC(=O)C(F)(F)F
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740351
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740351