ENAH31552217
Enamine
{3-[(dimethylamino)methyl]-4-fluorophenyl}methanamine dihydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-6740336-100MG
158,60 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-6740336-100MG
158,60 €
Iupac Name
1-(5-(aminomethyl)-2-fluorophenyl)-N,N-dimethylmethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15FN2.2ClH/c1-13(2)7-9-5-8(6-12)3-4-10(9)11;;/h3-5H,6-7,12H2,1-2H3;2*1H
Clé InChI
VJPYSASKYQUKGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6740336