Principaux documents
ENAH31551F7E
Enamine
2-methyl-2-(pyrrolidin-2-yl)propanoic acid hydrochloride
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1 219,40 €
2.5 G
2 389,40 €
5 G
3 537,30 €
10 G
5 245,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-6734681-100MG
423,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
423,80 €
250 MG
603,20 €
500 MG
950,30 €
1 G
1 219,40 €
2.5 G
2 389,40 €
5 G
3 537,30 €
10 G
5 245,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6734681-100MG
423,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyl-2-(pyrrolidin-2-yl)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2,7(10)11)6-4-3-5-9-6;/h6,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);1H
Clé InChI
ZJBLADNDCPRNOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734681
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6734681