Principaux documents
ENAH31551F77
Enamine
methyl 4-(4-bromophenoxy)pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.13
Numéro MDL:
Pf
88-93
Iupac Name
methyl 4-(4-bromophenoxy)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H10BrNO3/c1-17-13(16)12-8-11(6-7-15-12)18-10-4-2-9(14)3-5-10/h2-8H,1H3
Clé InChI
NWJZKKXJILDETE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735800
Melting Point
88-93
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6735800