Principaux documents
ENAH31551EFA
Enamine
(3-chlorocyclobutyl)methanesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.09
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-chlorocyclobutyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H8Cl2O2S/c6-5-1-4(2-5)3-10(7,8)9/h4-5H,1-3H2
Clé InChI
HJFPJDIVAWIWCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6737797
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6737797