Principaux documents
ENAH31551ED1
Enamine
2-{1-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl}acetonitrile
50 MG
668,20 €
100 MG
873,60 €
250 MG
1 246,70 €
500 MG
1 964,30 €
1 G
2 519,40 €
2.5 G
4 936,10 €
5 G
7 306,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-6736396-50MG
668,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
668,20 €
100 MG
873,60 €
250 MG
1 246,70 €
500 MG
1 964,30 €
1 G
2 519,40 €
2.5 G
4 936,10 €
5 G
7 306,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6736396-50MG
668,20 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(1-methyl-2-oxabicyclo[2.1.1]hexan-4-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H11NO/c1-7-4-8(5-7,2-3-9)6-10-7/h2,4-6H2,1H3
Clé InChI
GSFRLPZZQYCOHW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736396
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736396