Key Documents
ENAH31551D9E
Enamine
1-[(dimethylcarbamoyl)sulfanyl]naphthalene-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.33
Numéro MDL:
Iupac Name
1-((dimethylcarbamoyl)thio)-2-naphthoic acid
Inchi Code
1S/C14H13NO3S/c1-15(2)14(18)19-12-10-6-4-3-5-9(10)7-8-11(12)13(16)17/h3-8H,1-2H3,(H,16,17)
Clé InChI
KCYGICDLBCIYSS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495513
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6495513