ENAH31551D0C
Enamine
4-chloro-1,7-naphthyridine-2-carboxylic acid
Réf. du fournisseur: EN300-6733405-100MG
416,00 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-6733405-100MG
416,00 €
Iupac Name
4-chloro-1,7-naphthyridine-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O2/c10-6-3-7(9(13)14)12-8-4-11-2-1-5(6)8/h1-4H,(H,13,14)
Clé InChI
UWDPCVHSTBDNKK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733405