Principaux documents
ENAH31551CE0
Enamine
1-[(tert-butoxy)carbonyl]-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-4-carboxylic acid
50 MG
673,40 €
100 MG
881,40 €
250 MG
1 257,10 €
500 MG
1 979,90 €
1 G
2 537,60 €
2.5 G
4 976,40 €
5 G
7 364,50 €
10 G
10 917,40 €
Réf. du fournisseur: EN300-6733197-50MG
673,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
673,40 €
100 MG
881,40 €
250 MG
1 257,10 €
500 MG
1 979,90 €
1 G
2 537,60 €
2.5 G
4 976,40 €
5 G
7 364,50 €
10 G
10 917,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.25
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-6733197-50MG
673,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-2-oxabicyclo[2.1.1]hexane-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H16O5/c1-9(2,3)16-8(14)11-4-10(5-11,6-15-11)7(12)13/h4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
TZAVJGVWOXQFBP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733197
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6733197