ENAH31551C13
Enamine
N-(2-aminoethyl)morpholine-4-carboxamide hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-6732363-100MG
287,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-6732363-100MG
287,30 €
Iupac Name
N-(2-aminoethyl)morpholine-4-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15N3O2.ClH/c8-1-2-9-7(11)10-3-5-12-6-4-10;/h1-6,8H2,(H,9,11);1H
Clé InChI
IBHMRVSCIXUNHL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6732363